Learn More
1,8-Naphthalic anhydride, 97%
Codice prodotto. 10466940 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10466940 100 g 100g
10655752 500 g 500g
10781545 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10466940 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128141000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 81-84-5 | C12H6O3 | 198.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81-84-5
Formula molecolare C12H6O3
Molecular Weight (g/mol) 198.18
Numero MDL MFCD00006925
InChI Key GRSMWKLPSNHDHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,8-naphthalic anhydride, benzo de isochromene-1,3-dione, naphthalic anhydride, protect, naphthalic acid anhydride, 1,8-naphthalic acid anhydride, pakarli, protect agrochemical, 1h,3h-naphtho 1,8-cd pyran-1,3-dione, 1h,3h-benzo de isochromene-1,3-dione
PubChem CID 6693
ChEBI CHEBI:82246
IUPAC Name 3-oxatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2=C3C(C=CC=C13)=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 8-Naphthalic anhydride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >269.0°C
Colore Beige to Brown
Punto d'infiammabilità 272°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 17, 521
Fieser 01,713
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in acetic acid
Peso formulazione 198.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,8-Naphthalic anhydride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.