Learn More
1,8-Naphthoic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30466067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30466067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30466067 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN345300500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Naphthalic anhydride
CAS 81-84-5
Formula molecolare C12 H6 O3
Quantità 500 g
Sinonimo Naphthalic anhydride (7CI,8CI), 1,8-Naphthalenedicarboxylic acid anhydride, 1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride, 1,8-Naphthalic acid anhydride, 1,8-Naphthalic anhydride, 1,8-Naphthanoic anhydride, 1,8-Naphthoic anhydride, NSC 5747, Protect, Protect (agrochemical)
InChI Formula InChI=1S/C12H6O3/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(14)15-11/h1-6H
SMILES O=C1OC(=O)c2cccc3cccc1c23
Molecular Weight (g/mol) 198.17
Peso formulazione 198.0317