Learn More
1,8-Naphthoic Anhydride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Naphthalic anhydride |
| CAS | 81-84-5 |
| Formula molecolare | C12 H6 O3 |
| Quantità | 250 g |
| Sinonimo | Naphthalic anhydride (7CI,8CI), 1,8-Naphthalenedicarboxylic acid anhydride, 1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride, 1,8-Naphthalic acid anhydride, 1,8-Naphthalic anhydride, 1,8-Naphthanoic anhydride, 1,8-Naphthoic anhydride, NSC 5747, Protect, Protect (agrochemical) |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H6O3/c13-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(14)15-11/h1-6H |
| SMILES | O=C1OC(=O)c2cccc3cccc1c23 |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.17 |
| Peso formulazione | 198.0317 |