Learn More
1,8-Octanediol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,8-Octanediol |
| CAS | 629-41-4 |
| Formula molecolare | C8 H18 O2 |
| Quantità | 250 g |
| Sinonimo | 1,8-Octanediol (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 1,8-Dihydroxyoctane, 1,8-Octamethylene glycol, 1,8-Octyleneglycol, NSC 81228, Octamethylene glycol, Octane-1,8-diol, α,ω-Octanediol, ω-Octanediol |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H18O2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,1-8H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCO |
| IUPAC Name | octane-1,8-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 146.23 |
| Peso formulazione | 146.1307 |