Learn More
1,8-Octanedithiol, 98%
Codice prodotto. 11430578
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430578 25 g 25g
11410578 1 g 1g
11420578 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11430578 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24693.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1191-62-4 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1191-62-4
Formula molecolare C8H18S2
Molecular Weight (g/mol) 178.35
Numero MDL MFCD00003574
InChI Key PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,8-octanedithiol, 1,8-dimercaptooctane, octamethylene dimercaptan, 1,8-octamethylenedithiol, unii-kh3w3161hs, fema no. 3514, 1,8-octane dithiol, nanothinks tm thio8, acmc-209a1j, dsstox_cid_27474
PubChem CID 14493
IUPAC Name octane-1,8-dithiol
SMILES SCCCCCCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1,8-Octanedithiol
Densità 0.96
Punti di ebollizione 269°C to 270°C
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.505
Quantità 25 g
Beilstein 1735431
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 178.36
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,8-Octanedithiol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Octanedithiol