Learn More
1,8-Octanedithiol, 99%
Codice prodotto. 10721915 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10721915 1 g Bottiglia in vetro 1g
10115520 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10721915 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 310620010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1191-62-4 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1191-62-4
Formula molecolare C8H18S2
Molecular Weight (g/mol) 178.35
Numero MDL MFCD00003574
InChI Key PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,8-octanedithiol, 1,8-dimercaptooctane, octamethylene dimercaptan, 1,8-octamethylenedithiol, unii-kh3w3161hs, fema no. 3514, 1,8-octane dithiol, nanothinks tm thio8, acmc-209a1j, dsstox_cid_27474
PubChem CID 14493
IUPAC Name octane-1,8-dithiol
SMILES SCCCCCCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 8-Octanedithiol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 269.0°C to 270.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HS(CH2)8SH
Indice di rifrazione 1.5030 to 1.5050
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 178.36
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid