Learn More
1,8-Pyrenediamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,8-Pyrenediamine |
| CAS | 30269-04-6 |
| Formula molecolare | C16H12N2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 1,8-Diaminopyrene |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H12N2/c17-13-7-3-9-1-2-10-4-8-14(18)12-6-5-11(13)15(9)16(10)12/h1-8H,17-18H2 |
| SMILES | C1=CC2=C3C(=C(C=C2)N)C=CC4=C(C=CC1=C43)N |
| IUPAC Name | pyrene-1,8-diamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 232.28 |
| Peso formulazione | 232.1 |