Specifica
| Materiale o nome chimico | 1, 9-Decadiyne |
| Nota nome | 98% |
| CAS | 1720-38-3 |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C10H14 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1,9-Decadiyne
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.