Learn More
1,9-Dibromononane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10088741 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10088741 25 g 25g
10068721 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10088741 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112870250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 4549-33-1 | Molecular Formula: C9H18Br2 | Molecular Weight: 286.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4549-33-1
InChI Key WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b
PubChem CID 20677
IUPAC Name 1,9-dibromononane
SMILES C(CCCCBr)CCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 9-Dibromononane
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4000g/mL
Punti di ebollizione 285°C to 288°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H18Br2
Formula lineare Br(CH2)9Br
Indice di rifrazione 1.4950 to 1.497
Quantità 25 g
Beilstein 01, 166
Gravità specifica 1.4
Molecular Weight (g/mol) 286.04
Peso formulazione 286.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid