Learn More
1,9-Dibromononane, 97%
Codice prodotto. 11426877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11426877 50 g 50g
11416877 10 g 10g
11424210 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11426877 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14324.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4549-33-1 | C9H18Br2 | 286.051 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4549-33-1
Formula molecolare C9H18Br2
Molecular Weight (g/mol) 286.051
Numero MDL MFCD00000279
InChI Key WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b
PubChem CID 20677
IUPAC Name 1,9-dibromononane
SMILES C(CCCCBr)CCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1,9-Dibromononane
Densità 1.41
Punti di ebollizione 285°C to 288°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula lineare Br(CH2)9Br
Indice di rifrazione 1.4965
Quantità 50 g
Beilstein 1737598
Peso formulazione 286.06
Percent Purity 97%