Learn More
1,9-Dimethyl-methylene Blue Zinc Chloride Double Salt (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30380412
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30380412 100 mg
30373412 500 mg
30387006 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30380412 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD469355100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 931418-92-7
Formula molecolare 2 C18 H22 N3 S . 2Cl . Zn Cl2
Molecular Weight (g/mol) 832.12
Sinonimo 1,9-Dimethyl-Methylene Blue Zinc Chloride Double Salt
IUPAC Name bis(3,7-bis(dimethylamino)-1,9-dimethylphenothiazin-5-ium) zinc(II) chloride
SMILES CC1=C2C([S+]=C(C3=N2)C=C(C=C3C)N(C)C)=CC(N(C)C)=C1.CC4=C5C([S+]=C(C6=N5)C=C(C=C6C)N(C)C)=CC(N(C)C)=C4.Cl[Zn]Cl.[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico 1,9-Dimethyl-methylene Blue Zinc Chloride Double Salt (Technical Grade)
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/2C18H22N3S.4ClH.Zn/c2*1-11-7-13(20(3)4)9-15-17(11)19-18-12(2)8-14(21(5)6)10-16(18)22-15;;;;;/h2*7-10H,1-6H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Peso formulazione 832.09