Learn More
1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13-tetraoxa-4-azahexadecan-16-oic Acid, TRC
Codice prodotto. 30395798
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30395798 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395798 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF472470100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13-tetraoxa-4-azahexadecan-16-oic Acid
CAS 867062-95-1
Formula molecolare C24H29NO7
Quantità 100 mg
Sinonimo 1-(9H-Fluoren-9-ylmethyl) Ester 5,8,11-Trioxa-2-azatetradecanedioic Acid
InChI Formula InChI=1S/C24H29NO7/c26-23(27)9-11-29-13-15-31-16-14-30-12-10-25-24(28)32-17-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-8,22H,9-17H2,(H,25,28)(H,26,27)
SMILES OC(=O)CCOCCOCCOCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Molecular Weight (g/mol) 443.49