Learn More
1-Acetamidoadamantane, 98%
Codice prodotto. 11483447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483447 50 g 50g
11473447 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11483447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17224.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 880-52-4 | C12H19NO | 193.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 880-52-4
Formula molecolare C12H19NO
Molecular Weight (g/mol) 193.29
Numero MDL MFCD00074730
InChI Key BCVXYGJCDZPKGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-acetamidoadamantane, n-1-adamantyl acetamide, n-adamantan-1-yl acetamide, 1-acetylaminoadamantane, 1-adamantylacetamide, acetamide, n-1-adamantyl, n-adamantylacetamide, 1-acetamino adamantane, unii-5283y1voii, n-acetyl adamantamine
PubChem CID 64153
IUPAC Name N-(1-adamantyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC12CC3CC(C1)CC(C3)C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetamidoadamantane
Punto di fusione 146°C to 149°C
Quantità 50 g
Peso formulazione 193.29
Percent Purity 98%