Learn More
1'-Acetonaphthone, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10215041
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
941-98-0
C12H10O
170.21
MFCD00004013
QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
1'-acetonaphthone, 1-acetonaphthone, 1-acetylnaphthalene, methyl 1-naphthyl ketone, 1-acetonaphthalene, 1-1-naphthalenyl ethanone, ethanone, 1-1-naphthalenyl, 1-naphthalen-1-yl ethanone, 1-naphthyl methyl ketone, alpha-acetonaphthone
13663
1-naphthalen-1-ylethanone
CC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
941-98-0
C12H10O
170.21
MFCD00004013
QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
1'-acetonaphthone, 1-acetonaphthone, 1-acetylnaphthalene, methyl 1-naphthyl ketone, 1-acetonaphthalene, 1-1-naphthalenyl ethanone, ethanone, 1-1-naphthalenyl, 1-naphthalen-1-yl ethanone, 1-naphthyl methyl ketone, alpha-acetonaphthone
13663
1-naphthalen-1-ylethanone
CC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1'-Acetonaphthone
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 12.0°C
Colore Yellow
Densità 1.1190g/mL
Punti di ebollizione 302.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C10H7COCH3
Indice di rifrazione 1.6270 to 1.6290
Quantità 1 kg
Gravità specifica 1.119
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1'-Acetonaphthone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/