Learn More
1'-Acetonaphthone, 95%
Codice prodotto. 10386831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10386831 250 g 250g
10215041 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10386831 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 400092500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 941-98-0 | C12H10O | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 941-98-0
Formula molecolare C12H10O
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Numero MDL MFCD00004013
InChI Key QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1'-acetonaphthone, 1-acetonaphthone, 1-acetylnaphthalene, methyl 1-naphthyl ketone, 1-acetonaphthalene, 1-1-naphthalenyl ethanone, ethanone, 1-1-naphthalenyl, 1-naphthalen-1-yl ethanone, 1-naphthyl methyl ketone, alpha-acetonaphthone
PubChem CID 13663
IUPAC Name 1-naphthalen-1-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Specifications
Materiale o nome chimico 1'-Acetonaphthone
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 12.0°C
Colore Yellow
Densità 1.1190g/mL
Punti di ebollizione 302.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7COCH3
Indice di rifrazione 1.6270 to 1.6290
Quantità 250 g
Gravità specifica 1.119
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1'-Acetonaphthone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico