Learn More
(1-Acetoxy-2,2,5,5-tetramethyl-Delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate, TRC
Codice prodotto. 30137799
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137799 10 mg 10mg
30135683 50 mg 50mg
30008226 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137799 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA16790010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 392718-69-3
Formula molecolare C12H21NO4S2
Molecular Weight (g/mol) 307.43
Sinonimo (1-Acetoxy-2,2,5,5-Tetramethyl-D-3-Pyrroline-3-Methyl) Methanesulfonate
IUPAC Name [2,2,5,5-tetramethyl-3-(methylsulfonothioyloxymethyl)pyrrol-1-yl] acetate
SMILES CC(=O)ON1C(C)(C)C=C(COS(=O)(=S)C)C1(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Acetoxy-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H21NO4S2/c1-9(14)17-13-11(2,3)7-10(12(13,4)5)8-16-19(6,15)18/h7H,8H2,1-6H3
Peso formulazione 307.091
Percent Purity >95%