Learn More
1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester, TRC
Codice prodotto. 30327918
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327918 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327918 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1882051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester
CAS 1150561-76-4
Formula molecolare C11 H17 B N2 O3
Quantità 1 g
Sinonimo 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone
InChI Formula InChI=1S/C11H17BN2O3/c1-8(15)14-7-9(6-13-14)12-16-10(2,3)11(4,5)17-12/h6-7H,1-5H3
SMILES CC(=O)n1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
IUPAC Name 1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 236.075
Peso formulazione 236.133