Learn More
1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester, TRC
Codice prodotto. 30313039
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313039 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313039 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA188205250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetyl-1H-pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester
CAS 1150561-76-4
Formula molecolare C11 H17 B N2 O3
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanone
InChI Formula InChI=1S/C11H17BN2O3/c1-8(15)14-7-9(6-13-14)12-16-10(2,3)11(4,5)17-12/h6-7H,1-5H3
SMILES CC(=O)n1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
IUPAC Name 1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 236.075
Peso formulazione 236.133