Learn More
1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-∆3-pyrroline-3-methyl Methanethiosulfonate, TRC
Codice prodotto. 30133747
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133747 100 mg 100mg
30004064 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133747 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA188600100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 244641-23-4
Formula molecolare C12 H21 N O3 S2
Molecular Weight (g/mol) 291.43
IUPAC Name 1-[2,2,5,5-tetramethyl-3-(methylsulfonylsulfanylmethyl)pyrrol-1-yl]ethanone
SMILES CC(=O)N1C(C)(C)C=C(CSS(=O)(=O)C)C1(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl Methanethiosulfonate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H21NO3S2/c1-9(14)13-11(2,3)7-10(12(13,4)5)8-17-18(6,15)16/h7H,8H2,1-6H3
Peso formulazione 291.0963
Percent Purity >95%