Learn More
1-Acetyl-2-naphthol, 99%
Codice prodotto. 11408457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11408457 25 g 25g
11329609 5 g 5g
11418457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11408457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18537.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 574-19-6 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 574-19-6
Formula molecolare C12H10O2
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00012131
InChI Key VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
PubChem CID 68455
IUPAC Name 1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetyl-2-naphthol
Punto di fusione 63°C to 67°C
Punti di ebollizione 130°C to 132°C (2 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 1869900
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 99%