Learn More
1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde |
| Punto di fusione | 165°C |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 187.2 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.