Learn More
1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine, 96%
Codice prodotto. 15445847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15445847 5 g 5g
15438295 250 mg 250mg
15435847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15445847 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33058.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 84162-82-3 | C14H15F2NO2 | 267.276 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84162-82-3
Formula molecolare C14H15F2NO2
Molecular Weight (g/mol) 267.276
Numero MDL MFCD00179440
InChI Key UGPWQEIGJWVJDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2',4'-difluorobenzoyl-1-acetylpiperidine, 1-4-2,4-difluorobenzoyl piperidin-1-yl ethanone, 1-acetylpiperidin-4-yl 2,4-difluorophenyl methanone, 1-acetyl-4-2,4-difluorobenzoyl piperidine, 1-4-2,4-difluoro-benzoyl-piperidin-1-yl-ethanone, 1-acetyl-4-2',4'-difluorobenzoyl piperidine, 1-4-2,4-difluorobenzoyl-1-piperidinyl-1-ethanone, 1-4-2.4-difluoro-benzoyl-piperidin-1-yl-ethanone, maybridge3_006593
PubChem CID 2740707
IUPAC Name 1-[4-(2,4-difluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine
Punto di fusione 97°C to 98°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 267.28
Percent Purity 96%