Learn More
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10675702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10675702 50 g Bottiglia in vetro 50g
10221323 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10675702 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 100340500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67914-60-7
Formula molecolare C12H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 220.27
Numero MDL MFCD00044905
InChI Key AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
PubChem CID 712441
IUPAC Name 1-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanone
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100
Punto di fusione 180.0°C to 185.0°C
Colore Beige or Pink to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4.3g/L (20°C). Other solubilities: 26g/L methanol - 14g/L ethanol, 7g/L 2-propanol - 6g/L chloroform, 6g/L aceton - 140g/L dmf
Trasmittanza 70% min. (400nm, 1cm cell) (10% min. in N, N-dimethylformamide)
Peso formulazione 220.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.