Learn More
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine, Mikromol™
Descrizione
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine |
| CAS | 67914-60-7 |
| Nomi componenti o analita | 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H16 N2 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H16N2O2/c1-10(15)13-6-8-14(9-7-13)11-2-4-12(16)5-3-11/h2-5,16H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC Name | 1-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanone |
| Vedi altri risultati |