Learn More
1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine |
| Nomi componenti o analita | 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H16N2O2/c1-10(15)13-6-8-14(9-7-13)11-2-4-12(16)5-3-11/h2-5,16H,6-9H2,1H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 220.1212 |