Learn More
1-Acetyl-4-cyanopiperidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Acetyl-4-cyanopiperidine |
| CAS | 25503-91-7 |
| Formula molecolare | C8 H12 N2 O |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H12N2O/c1-7(11)10-4-2-8(6-9)3-5-10/h8H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)N1CCC(CC1)C#N |
| IUPAC Name | 1-acetylpiperidine-4-carbonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.19 |
| Peso formulazione | 152.095 |