Learn More
1-Acetyl-4-cyanopiperidine, TRC
Codice prodotto. 30315305
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2 g
Dimensione della confezione:
1g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30315305 2 g 2g
30310748 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30315305 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1720902G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetyl-4-cyanopiperidine
CAS 25503-91-7
Formula molecolare C8 H12 N2 O
Quantità 2 g
InChI Formula InChI=1S/C8H12N2O/c1-7(11)10-4-2-8(6-9)3-5-10/h8H,2-5H2,1H3
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C#N
IUPAC Name 1-acetylpiperidine-4-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Peso formulazione 152.095