Learn More
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene, 97%
Codice prodotto. 11471597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11471597 1 g 1g
11481597 5 g 5g
11491597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11471597 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25004.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 316-68-7 | C12H9FO | 188.201 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 316-68-7
Formula molecolare C12H9FO
Molecular Weight (g/mol) 188.201
Numero MDL MFCD00134475
InChI Key GAMOBQXCYKWQLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-fluoronaphthalen-1-yl ethanone, 1-acetyl-4-fluoronaphthalene, 1-4-fluoro-1-naphthyl ethanone, 4-fluoro-1-acetonaphthone, ethanone, 1-4-fluoro-1-naphthalenyl, 1-4-fluoro-1-naphthyl ethan-1-one, 4'-fluoro-1'-acetonaphthone, 1-4-fluoronaphthalen-1-yl ethan-1-one, 4-fluoroacetonaphthone, 4'-fluoro-1'acetonaphthone
PubChem CID 67568
IUPAC Name 1-(4-fluoronaphthalen-1-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetyl-4-fluoronaphthalene
Densità 1.21
Punti di ebollizione 164°C to 166°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.608
Quantità 1 g
Peso formulazione 188.2
Percent Purity 97%