Learn More
1-Acetyl-4-piperidone, 98%
Codice prodotto. 11465613
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11465613 5 g 5g
11475613 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11465613 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13512.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 32161-06-1 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
1-Acetyl-4-piperidone is used as an intermediate in the manufacture of chemicals and pharmaceutical drugs, and manufacture of fentanyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Acetyl-4-piperidone is used as an intermediate in the manufacture of chemicals and pharmaceutical drugs, and manufacture of fentanyl.
Solubility
Soluble in water. Insoluble in acetic acid.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32161-06-1
Formula molecolare C7H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 141.17
Numero MDL MFCD00006190
InChI Key NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-acetyl-4-piperidone, n-acetyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-acetyl, 1-acetyl-4-piperidinone, 1-acetyl-piperidin-4-one, 1-acetyl-4-oxopiperidine, n-acetyl-4-piperidinone, n-acetyl4-piperidone, pubchem19615, 1-acetylpiperid-4-one
PubChem CID 122563
IUPAC Name 1-acetylpiperidin-4-one
SMILES CC(=O)N1CCC(=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetyl-4-piperidone
Densità 1.146
Punti di ebollizione 218°C
Punto d'infiammabilità 112°C (234°F)
Indice di rifrazione 1.503
Quantità 5 g
Beilstein 116031
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in acetic acid.
Peso formulazione 141.17
Percent Purity 99%