Learn More
1-Acetyl-5-bromoindole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15410599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15410599 1 g 1g
15430599 250 mg 250mg
15420599 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15410599 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63745.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 61995-52-6 | C10H8BrNO | 238.084 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61995-52-6
Formula molecolare C10H8BrNO
Molecular Weight (g/mol) 238.084
Numero MDL MFCD00238530
InChI Key BOMKWHSZGCMFEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-acetyl-5-bromoindole, 1-acetyl-5-bromo-1h-indole, 1-5-bromo-1h-indol-1-yl ethanone, 1-5-bromoindol-1-yl ethanone, 1-5-bromo-1h-indol-1-yl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-1h-indol-1-yl
PubChem CID 12318076
IUPAC Name 1-(5-bromoindol-1-yl)ethanone
SMILES CC(=O)N1C=CC2=C1C=CC(=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetyl-5-bromoindole
Quantità 1 g
Beilstein 1283925
Peso formulazione 238.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid