Learn More
1-Acetyl Isonipecotoyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30319438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319438 500 mg 500mg
30315209 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30319438 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA179550500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetylisonipecotoyl Chloride
CAS 59084-16-1
Formula molecolare C8 H12 Cl N O2
Quantità 500 mg
Sinonimo 1-Acetyl-4-piperidinecarbonyl Chloride, 1-Acetyl-4-piperidylcarbonyl chloride, 1-Acetylisonipecotoyl chloride, 1-Acetylpiperidin-4-ylcarbonyl chloride, N-Acetylisonipecotoyl chloride
InChI Formula InChI=1S/C8H12ClNO2/c1-6(11)10-4-2-7(3-5-10)8(9)12/h7H,2-5H2,1H3
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)Cl
IUPAC Name 1-acetylpiperidine-4-carbonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 189.64
Peso formulazione 189.0557