Learn More
1-Acetylcyclohexene, 97%
Codice prodotto. 10396110 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10396110 5 g Bottiglia in vetro 5g
10508100 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10396110 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102500050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 932-66-1 | C8H12O | 124.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 932-66-1
Formula molecolare C8H12O
Molecular Weight (g/mol) 124.18
Numero MDL MFCD00001547
InChI Key LTYLUDGDHUEBGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-acetyl-1-cyclohexene, 1-acetylcyclohexene, 1-cyclohex-1-en-1-yl ethanone, 1-cyclohexen-1-yl ethanone, ethanone, 1-1-cyclohexen-1-yl, ketone, 1-cyclohexen-1-yl methyl, unii-7539u6wqbl, methyl 1-cyclohexenyl ketone, 1-cyclohexen-1-yl methyl ketone, 1-1-cyclohexenyl-ethanone
PubChem CID 13612
IUPAC Name 1-(cyclohexen-1-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetylcyclohexene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 73°C
Colore Yellow
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 201°C to 202°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H9COCH3
Indice di rifrazione 1.4900 to 1.492
Quantità 5 g
Beilstein 07, 58
Gravità specifica 0.96
Peso formulazione 124.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid