Learn More
1-Acetylguanidine, 97%
Codice prodotto. 10245114 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10245114 5 g Bottiglia in vetro 5g
10081364 1 g Bottiglia in vetro 1g
10774375 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10245114 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397440050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5699-40-1 | C3H7N3O | 101.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5699-40-1
Formula molecolare C3H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 101.11
Numero MDL MFCD00075615
InChI Key NGGXACLSAZXJGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-acetylguanidine, 1-acetylguanidine, n-carbamimidoylacetamide, n-aminoiminomethyl acetamide, monoacetyl guanidine, acetylguanidine, n-acetyl-guanidine, acetyl guanidine, n-diaminomethylidene acetamide, 1-acetylguanidne
PubChem CID 38263
IUPAC Name N-(diaminomethylidene)acetamide
SMILES CC(=O)N=C(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetylguanidine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 181.0°C to 183.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 101.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Acetylguanidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.