Learn More
1-Acetylimidazole, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10367490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10367490 25 g Bottiglia in vetro 25g
10683173 5 g Bottiglia in vetro 5g
10022210 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10367490 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169500250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2466-76-4 | Molecular Formula: C5H6N2O | Molecular Weight: 110.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2466-76-4
Formula molecolare C5H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 110.12
Numero MDL MFCD00005287
InChI Key VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-acetylimidazole, n-acetylimidazole, 1-1h-imidazol-1-yl ethanone, 1h-imidazole, 1-acetyl, acetylimidazole, 1-acetyl-1h-imidazole, imidazole, 1-acetyl, 3-acetylimidazole, unii-zmp8x1y11g, ccris 6534
PubChem CID 17174
ChEBI CHEBI:16984
IUPAC Name 1-imidazol-1-ylethanone
SMILES CC(=O)N1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetylimidazole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 93°C to 96°C
Colore Beige to White or Tan
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,chloroform,thf
Peso formulazione 110.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Adhering Crystals or Crystalline Powder