Learn More
1-Acetylimidazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Acetylimidazole |
| CAS | 2466-76-4 |
| Formula molecolare | C5H6N2O |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)N1C=CN=C1 |
| IUPAC Name | 1-imidazol-1-ylethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 110.11 |
| Peso formulazione | 110.048 |