Learn More
1-Acetylimidazole, TRC
Codice prodotto. 30322931
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322931 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322931 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1791902.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetylimidazole
CAS 2466-76-4
Formula molecolare C5H6N2O
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H6N2O/c1-5(8)7-3-2-6-4-7/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)N1C=CN=C1
IUPAC Name 1-imidazol-1-ylethanone
Molecular Weight (g/mol) 110.11
Peso formulazione 110.048