Learn More
1-Acetylindoline-5-sulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 15476947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15476947 10 g 10g
15466947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15476947 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34044.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 52206-05-0 | C10H10ClNO3S | 259.70 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52206-05-0
Formula molecolare C10H10ClNO3S
Molecular Weight (g/mol) 259.70
Numero MDL MFCD07368558
InChI Key QNFXLCHANYHGIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indole-5-sulfonyl chloride, 1-acetylindoline-5-sulfonyl chloride, 1-acetyl-5-indolinesulfonoyl chloride, 1h-indole-5-sulfonyl chloride, 1-acetyl-2,3-dihydro, 1-acetyl-5-indolinesulfonyl chloride, n-acetylindoline-5-sulphonyl chloride, 1-acetyl-5-chlorosulfonyl indoline, 1-acetylindoline-5-sulfonylchloride, pubchem5449, acetylindolinesulfonoylchloride
PubChem CID 14024596
IUPAC Name 1-acetyl-2,3-dihydroindole-5-sulfonyl chloride
SMILES CC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetylindoline-5-sulfonyl chloride
Punto di fusione 172°C to 174°C
Quantità 10 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 259.71
Percent Purity 97%