Learn More
1-Acetylisatin, 97%
Codice prodotto. 11398536
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398536 25 g 25g
11378536 1 g 1g
11388536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11398536 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17597.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 574-17-4 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 574-17-4
Formula molecolare C10H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 189.17
Numero MDL MFCD00158542
InChI Key LPGDEHBASRKTDG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-acetylisatin, n-acetylisatin, 1-acetyl-1h-indole-2,3-dione, acetylisatin, 1-acetylindoline-2,3-dione, 1-acetyl-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-acetyl, indole-2,3-dione, 1-acetyl, 1-acetyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, n-acetyl-isatin
PubChem CID 11321
ChEBI CHEBI:16050
IUPAC Name 1-acetylindole-2,3-dione
SMILES CC(=O)N1C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetylisatin
Punto di fusione 141°C to 143°C
Quantità 25 g
Beilstein 113959
Peso formulazione 189.17
Percent Purity 97%