Learn More
1-Acetylisonipecotic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Acetylisonipecotic Acid |
| CAS | 25503-90-6 |
| Formula molecolare | C8 H13 N O3 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-4-2-7(3-5-9)8(11)12/h7H,2-5H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)O |
| IUPAC Name | 1-acetylpiperidine-4-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 171.19 |
| Peso formulazione | 171.0895 |