Learn More
1-Acetylisonipecotic Acid, TRC
Codice prodotto. 30327362
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327362 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327362 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA17954010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetylisonipecotic Acid
CAS 25503-90-6
Formula molecolare C8 H13 N O3
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-4-2-7(3-5-9)8(11)12/h7H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)O
IUPAC Name 1-acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 171.19
Peso formulazione 171.0895