Learn More
1-Acetylnaphthalene, TRC
Codice prodotto. 30321355
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321355 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30321355 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA18694025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetylnaphthalene
CAS 941-98-0
Formula molecolare C12H10O
Quantità 25 g
Sinonimo 1'-Acetonaphthone, 1-(1-Naphthalenyl)ethanone, 1-(1-Naphthyl)ethanone, 1-(Naphthalen-4-yl)ethanone, 1-Acetonaphthalene, 1-Acetonaphthone, 1-Naphthyl Methyl Ketone, Methyl 1-Naphthyl Ketone, Methyl alpha-Naphthyl Ketone, NSC 7659, alpha-Acetonaphthone, alpha-Acetylnaphthalene, alpha-Naphthyl Methyl Ketone
InChI Formula InChI=1S/C12H10O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-8H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc2ccccc12
IUPAC Name 1-naphthalen-1-ylethanone
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Peso formulazione 170.0732