Learn More
1-Acetylpiperazine, 98%
Codice prodotto. 15463207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15463207 250 g 250g
15443207 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15463207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20200.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 13889-98-0 | C6H12N2O | 128.175 g/mol
1-Acetylpiperazine may be used in the synthesis of series of 7-alkoxyl substituted indolizinoquinoline-5,12-dione derivatives and 2-substituted-N-(naphth-1-ylmethyl)-pyrimidin-4-amines and 2-substituted-N-benzhydrylpyrimidin-4-amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Acetylpiperazine may be used in the synthesis of series of 7-alkoxyl substituted indolizinoquinoline-5,12-dione derivatives and 2-substituted-N-(naphth-1-ylmethyl)-pyrimidin-4-amines and 2-substituted-N-benzhydrylpyrimidin-4-amines.
Solubility
Soluble in water 210 g/L (20°C).
Notes
Hygroscopic. Store under inert gas. Store away from oxidizing agents, moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13889-98-0
Formula molecolare C6H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 128.175
Numero MDL MFCD00058676
InChI Key PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine
PubChem CID 83795
IUPAC Name 1-piperazin-1-ylethanone
SMILES CC(=O)N1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetylpiperazine
Punto di fusione 30°C to 34°C
Punti di ebollizione 127°C to 130°C (8 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Quantità 250 g
Beilstein 112220
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble aq. soln. 210 g/L (20°C).
Peso formulazione 128.18
Percent Purity 99%