Learn More
1-Acetylpiperidine-4-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10773843
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10773843 1 g 1g
10603043 250 mg 250mg
10472464 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10773843 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW04588DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 25503-91-7
Formula molecolare C8H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 152.20
Numero MDL MFCD00221055
InChI Key NFDGRMQIOHRQHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-acetyl-4-piperidinecarbonitrile, 1-acetyl-4-cyanopiperidine, 1-acetyl-isonipecotonitrile, 4-piperidinecarbonitrile,1-acetyl, 1-ethanoylpiperidine-4-carbonitrile
PubChem CID 2756286
IUPAC Name 1-acetylpiperidine-4-carbonitrile
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C#N
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Acetylpiperidine-4-carbonitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 152.2