Learn More
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid, 98+%
Codice prodotto. 11457477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11457477 100 g 100g
11437477 5 g 5g
11447477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11457477 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15606.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25503-90-6 | C8H12NO3 | 170.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25503-90-6
Formula molecolare C8H12NO3
Molecular Weight (g/mol) 170.19
Numero MDL MFCD00023706
InChI Key WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetylisonipecotic acid, 1-acetyl-4-piperidine carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl, n-acetyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-acetyl-piperidine-4-carboxylic acid, maybridge1_003128, 1-acetylpiperidine-4-carboxylic acid,, acetylisonipecotic acid, acmc-209gkl
PubChem CID 117255
IUPAC Name 1-acetylpiperidine-4-carboxylic acid
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Punto di fusione 180°C to 184°C
Quantità 100 g
Beilstein 389577
Peso formulazione 171.19
Percent Purity ≥98%