Learn More
1-Acetylpyrene, 97%
Codice prodotto. 15453247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15453247 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15453247 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22483.88
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3264-21-9 | C18H12O | 244.293 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetylpyrene
CAS 3264-21-9
Punto di fusione 86°C to 89°C
Formula molecolare C18H12O
Numero MDL MFCD00021663
Quantità 2.5 g
Sinonimo 1-acetylpyrene, ethanone, 1-1-pyrenyl, 1-pyren-1-yl ethanone, ethanone,1-1-pyrenyl, acetylpyrene, 1-1-pyrenyl ethanone #, acmc-1cs50
InChI Key KCIJNJVCFPSUBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1
IUPAC Name 1-pyren-1-ylethanone
Molecular Weight (g/mol) 244.293
PubChem CID 96251
Peso formulazione 244.29
Percent Purity 97%