Learn More
1-Acetylpyrene, 97%
Codice prodotto. 15177432 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15177432 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15177432 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449300050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3264-21-9 | C18H12O | 244.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Acetylpyrene
CAS 3264-21-9
Punto di fusione 86.0°C to 89.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C18H12O
Quantità 5 g
Sinonimo 1-acetylpyrene, ethanone, 1-1-pyrenyl, 1-pyren-1-yl ethanone, ethanone,1-1-pyrenyl, acetylpyrene, 1-1-pyrenyl ethanone #, acmc-1cs50
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key KCIJNJVCFPSUBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1
IUPAC Name 1-pyren-1-ylethanone
Molecular Weight (g/mol) 244.29
PubChem CID 96251
Peso formulazione 244.29
Percent Purity 97%