1-Adamantanamine hydrochloride is used in the prophylactic or symptomatic treatment of influenza A. It is also used as an antiparkinsonian agent, to treat extra pyramidal reactions, and for postherpetic neuralgia. It is also used an NMDA-receptor antagoinst.
Solubility
Soluble in water (50 mg/ml), ethanol (38 mg/ml at 25°C), chloroform (1:18), DMSO (38 mg/ml at 25°C), and methanol
Notes
Hygroscopic. Store in cool dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent and water/moisture.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Adamantanamine hydrochloride |
| Nota nome | 99+% |
| CAS min. % | 99 |
| CAS max % | 100 |
| Punto di fusione | >300.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 25 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1-Adamantanamine hydrochloride
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico