Learn More
1-Adamantaneacetic acid, 98%
Codice prodotto. 10173241 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10173241 1 g Bottiglia in vetro 1g
10696184 5 g Bottiglia in vetro 5g
10366651 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10173241 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 331560010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4942-47-6 | C12H17O2 | 193.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4942-47-6
Formula molecolare C12H17O2
Molecular Weight (g/mol) 193.27
Numero MDL MFCD00074728
InChI Key AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
PubChem CID 123221
IUPAC Name 2-(1-adamantyl)acetic acid
SMILES [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Adamantaneacetic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 138°C to 140°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 194.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals