Learn More
1-Adamantanecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30310902
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30310902 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30310902 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA2080001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Adamantanecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 711-01-3
Formula molecolare C12 H18 O2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C12H18O2/c1-14-11(13)12-5-8-2-9(6-12)4-10(3-8)7-12/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,12-
SMILES COC(=O)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
IUPAC Name methyl adamantane-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 194.27
Peso formulazione 194.1307