Learn More
1-Adamantanecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Adamantanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 711-01-3 |
| Formula molecolare | C12 H18 O2 |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H18O2/c1-14-11(13)12-5-8-2-9(6-12)4-10(3-8)7-12/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,12- |
| SMILES | COC(=O)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2 |
| IUPAC Name | methyl adamantane-1-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.27 |
| Peso formulazione | 194.1307 |